Få mere at vide
IKA™ HBC 5 Basic
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16268171 Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
5 til 7 L
Artikelnummer. 16268171
Brand: IKA™ 0004125000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opvarmet badecirkulator, der varmer op til en maksimal temperatur på 250 °C.
  • Den har et bad af høj kvalitet i rustfrit stål med en volumen på 4,5 til 6,5 L
  • Radiatorens store overflade giver mulighed for en optimal varmeudveksling og en skånsom opvarmningsproces af mediet
  • Den overlegne isolering fører til bemærkelsesværdigt hurtige opvarmningstider
  • Det rengøringsvenlige bad har en frontafløbsventil for sikker tømning
  • For at dræne badet tilsluttes en slange, så der ikke er direkte kontakt med tempereringsvæsken
  • Med kundesikkerhed som vores højeste prioritet, overholder HBC 5 basic den højeste sikkerhedsklassifikation III (FL) til brug med brændbare væsker i henhold til DIN 12876
  • Temperaturområde: 20 til 250 °C
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,02 K
  • Integreret kølespiral
  • Justerbart sikkerhedskredsløb
  • Kraftig, hastighedsstyret tryk-/sugepumpe
  • Tryk og drej knapper for en intuitiv menunavigation
  • Stort letlæseligt LED-display for pumpehastighed og temperatur
  • Visuelle og akustiske sikkerhedsadvarsler
  • USB / RS 232 interface til PC kontrol og dokumentation vha labworldsoft™ , samt opdatering af enhedssoftwaren via vores hjemmeside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 til 7 L
Flowhastighed 31 l/min.
Pumpetype Tryk/sugepumpe
Temperaturområde Stuetemperatur+ 10 K til 250 C °ved 1000 o/min
Vise LED
Temperaturstabilitet ±0,02 K
Dimensioner (L x B x H) 275 x 406 x 500 mm
Vægt (metrisk) 17 kg
Elektriske krav 50/60 Hz
Watt 2500 W