Få mere at vide
IKA™ HB øko Varmebad
Artikelnummer. 16285021 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16285021 4 l
1 options
Artikelnummer. 16285021 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020016337
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Varmebadekar med et kompakt og ergonomisk design.
  • Kompakt og ergonomisk varmebad
  • Maks. medietemperatur: 99 °C
  • Ergonomiske håndtag
  • Temperaturdisplay
  • Skiftende visning af sætpunkt/aktuel temperatur
  • USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kammermateriale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 4 l
Til brug med (udstyr) RV 3
Temperaturområde Stuetemperatur til 99 °C
Vise Ja
Varmekapacitet Stuetemperatur til 99 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum 99 °C
Temperaturopløsning ±1 K
Dimensioner (L x B x H) 330 x 190 x 325 mm
Diameter (metrisk) Udvendig: 257 mm; Indvendig: 225 mm
Vægt (metrisk) 3.9 kg
Spænding 100 til 120 V, 200 til 240 V
Watt 1450 W