Få mere at vide
UVP HB-4000 Hybridiseringsinkubator, rustfrit stål
Artikelnummer. 12843396
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12843396 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12843396 Leverandør UVP Leverandørnr. 95034002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Temperaturområde: Omgivende +10 °C til 80 °C i det øvre kammer; Omgivende +10 °C til 99,9 °C i nedre kammer
Giver nøjagtig og ensartet temperaturkontrol, variabel rotationshastighed og kommer i forskellige størrelser. Nogle enheder inkorporerer andre funktioner for at øge ledig laboratorieplads. Betjeningen betjenes af tastatur, vippekontakt og drejeskive.
HB-500
- En enhed i skrivebordsstørrelse, der passer til opstartslaboratorier eller laboratorier med lavt brugskrav.
HB-1000
- En enhed i standardstørrelse designet til travle laboratorier. Enhederne kan stables for at maksimere arbejdspladsen.
HL-2000
- HB-1000 ovn og CX-2000 crosslinker kombineret i én pladsbesparende enhed.
HM-4000
- Indeholder to rum, der fungerer uafhængigt af hinanden for at give en række forskellige bevægelser.
De UVP hybridiseringsovnfamilien er velegnet til Southern, Northern og in situ hybridisering.
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10° til °80 C (i overkammer), Ambient +10° til 99,9 °C (i underkammer)
Type Hybridiseringsinkubator
Model- HB-4000
Spænding 230 V