Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, 50 °C til 300 °C, Rustfrit stål
Artikelnummer. 10268740
Skift visning
Topplademateriale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
10268740 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10268740 Leverandør Gestigkeit Harry™ Leverandørnr. HB300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10862.25 DKK
    8140.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 2721.68 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Størrelse: 7,9 x 24,3 tommer, stiktype: EU-stil
  • Robust konstruktion til kontinuerlig ydeevne
  • Fremstillet af aluminiumslegering
  • Jævn temperatur er garanteret over hele varmefladen
  • Asbestfri isolering
  • Huskonstruktion af højkvalitets rustfrit stål nr. 1.4301, hvor midtersektionen er sprøjtet i orange.
  • Fire justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet
  • Tilslutningskabel ca. 1,7m lang, 230 V/3200 W med Schuko stik
Tekniske data
Kropsmateriale Rustfrit stål
Topplademateriale Rustfrit stål
Controller type Termostatisk
Størrelse 7,9 x 24,3 tommer.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 300 °C
Vægt (engelsk) 24.3 lb.
Højde (metrisk) 170 mm
Længde (metrisk) 618 mm
Vægt (metrisk) 11 kg
Bredde (metrisk) 610 mm
Watt 2000 W
Elektriske krav 230 V, 2000 w
Stiktype EU
Form Rektangel
Spænding 230 V
Type Varmeplade