Få mere at vide
New Pig™ HazMat Spill Kits
Artikelnummer. p-8010871
Encompass_Preferred
Kapacitet (metrisk):
13.62 L
34.068 L
Til brug med (applikation):
Acids, Bases, Unknowns
Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12903595
Brand: New Pig™ 64CRSC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Features absorbents proven for rapid response
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Prepacked container provides easy access to contents
  • Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13.62 L
Materiale Polyethylene, Polypropylene
Type Spill Kit
Til brug med (applikation) Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Inkluderer 1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.