Få mere at vide
Woodsafe™ Skarpespand og farligt affaldsbeholdere med enkelt låg i naturlig farve
Beskrivelse
- Woodsafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning produceret med restprodukter fra den svenske skovindustri
- Reducerer brugen af fossilbaseret plast med 80 %!
- Sænker CO2-fodaftrykket med mere end 60 %, bevist i fuld LCA
- Fremstillet af 100% biokomposit
- Låget kan lukkes sikkert permanent til transport til den endelige bortskaffelse
- Mine grønne laboratorier ACT Mærke
- Følger samme proces som gule skraldespande og kan bruges til at transportere de samme stoffer
- Naturlig farve og lugt fra træ - Ingen migration af stoffer
- I overensstemmelse med UN3291
- Testet iht ISO 23907-1:2019
- FN ADR godkendt
- Biokomposit har samme egenskaber som fossilbaseret plastik og kan bruges på nøjagtig samme måde
- BEMÆRK: Snor mellem låg er til leveringsformål, fjern/bræk før brug!
- Stop med at brænde plastik
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Godkendt |
| Lukketype | Permanent lukning |
| Lukningsfarve | Brun |
| Kapacitet (engelsk) | 6.157 gal |
| Farve | Brun, Gul |
| Dimensioner (L x B x H) | 39,5 cm x 39,5 cm x 23,8 cm (15,6 x 15,6 x 9,4 tommer) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Lavere klimapåvirkning og ACT mærke