Få mere at vide
Woodsafe™ Skarpespand og farligt affaldsbeholdere med enkelt låg i naturlig farve
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18156539
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
12 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
18156539 50 L -
18772815 6 L -
18762825 12 L -
18196539 25 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Følg instruktionerne for sikker og korrekt brug
Artikelnummer. 18156539 Leverandør Woodsafe™ Leverandørnr. 1500110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.19 DKK
    199.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.64 DKK
    12% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Følg instruktionerne for sikker og korrekt brug
Woodsafe er en omkostningseffektiv løsning til at reducere brugen af fossilt baseret plast med 80 % og CO2-udledning med 66 %, dokumenteret i en fuld LCA. Produceret med restprodukter fra skovindustrien ved hjælp af grøn energi. Fås i størrelser fra 0,5 L til 50 L. Enkelt og dobbelt låg versioner.
  • Woodsafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning produceret med restprodukter fra den svenske skovindustri
  • Reducerer brugen af fossilbaseret plast med 80 %!
  • Sænker CO2-fodaftrykket med mere end 60 %, bevist i fuld LCA
  • Fremstillet af 100% biokomposit
  • Låget kan lukkes sikkert permanent til transport til den endelige bortskaffelse
  • Mine grønne laboratorier ACT Mærke
  • Følger samme proces som gule skraldespande og kan bruges til at transportere de samme stoffer
  • Naturlig farve og lugt fra træ - Ingen migration af stoffer
  • I overensstemmelse med UN3291
  • Testet iht ISO 23907-1:2019
  • FN ADR godkendt
  • Biokomposit har samme egenskaber som fossilbaseret plastik og kan bruges på nøjagtig samme måde
  • BEMÆRK: Snor mellem låg er til leveringsformål, fjern/bræk før brug!
  • Stop med at brænde plastik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Certificeringer/compliance DA ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Godkendt
Lukningsfarve Brun
Kapacitet (engelsk) 11,87 gal
Farve Brun, Gul
Dimensioner (L x B x H) 39,5 x 39,5 x 49,5 cm (15,6 x 15,6 x 19 tommer)
Engangs Engangsbrug
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Beholder + låg + etiket
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af skarpe genstande og potentielt smitsomt affald eller medicinsk affald
Emballage Palle
Materiale Biokomposit
Produkttype Beholder til biofarligt affald
Vis mere Vis mindre
Lavere klimapåvirkning og ACT mærke