Få mere at vide
asecos™ Rack for farlige stoffer
Artikelnummer. p-200003654 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
205 l
225 l
Vægt (metrisk):
102 kg
199 kg
217 kg
Artikelnummer. 17826486
Brand: asecos™ 27870
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af brændbare væsker og vandforurenende stoffer.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Reolsystemet kan udvides individuelt
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Reol med galvaniseret hylde som opbevaringsniveauer
  • Samlebrønd
  • 100 mm frihøjde til transport med palleløfter
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 54,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 205 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 48,66 tommer.
Længde (metrisk) 1236.00 mm
Bredde (engelsk) 48,66 tommer.
Bredde (metrisk) 1236.00 mm
Højde (engelsk) 82,68 tommer.
Højde (metrisk) 2100.00 mm
Dybde (engelsk) 32,13 tommer.
Dybde (metrisk) 816.00 mm
Vægt (engelsk) 224.87 lb.
Vægt (metrisk) 102 kg