Få mere at vide
asecos™ Rack for farlige stoffer
Artikelnummer. 17866556 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 l
40 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17866556 25 l
17824625 40 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17866556 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 27833
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af vandforurenende stoffer med en stålsump på hvert lagerniveau.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Reolsystemet kan udvides individuelt
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • 4 malede bundkar af stål som lagerniveauer
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 53,54 tommer.
Længde (metrisk) 1360.00 mm
Bredde (engelsk) 53,54 tommer.
Bredde (metrisk) 1360.00 mm
Højde (engelsk) 78,74 tommer.
Højde (metrisk) 2000.00 mm
Dybde (engelsk) 17.20 tommer.
Dybde (metrisk) 437.00 mm
Vægt (engelsk) 182.98 lb.
Vægt (metrisk) 83 kg