Få mere at vide
asecos™ Rack for farlige stoffer
Artikelnummer. 17826486 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
205 l
225 l
Vægt (metrisk):
102 kg
199 kg
217 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vægt (metrisk)
17826486 205 l 102 kg
17816596 225 l 199 kg
17816536 225 l 217 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17826486 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 27870
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af brændbare væsker og vandforurenende stoffer.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Reolsystemet kan udvides individuelt
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Reol med galvaniseret hylde som opbevaringsniveauer
  • Samlebrønd
  • 100 mm frihøjde til transport med palleløfter
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 54,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 205 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 48,66 tommer.
Længde (metrisk) 1236.00 mm
Bredde (engelsk) 48,66 tommer.
Bredde (metrisk) 1236.00 mm
Højde (engelsk) 82,68 tommer.
Højde (metrisk) 2100.00 mm
Dybde (engelsk) 32,13 tommer.
Dybde (metrisk) 816.00 mm
Vægt (engelsk) 224.87 lb.
Vægt (metrisk) 102 kg