Få mere at vide
asecos™ Rack for farlige stoffer
Artikelnummer. 17816526 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
225 l
Vægt (metrisk):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vægt (metrisk)
17816526 20 l 55 kg
17886476 30 l 67 kg
17886416 32 l 66 kg
17896496 41 l 95 kg
17826576 45 l 82 kg
17816586 205 l 102 kg
17896406 205 l 110 kg
17836396 225 l 199 kg
17886186 225 l 217 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17816526 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 27837
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af brændbare væsker og vandforurenende stoffer.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Reolsystemet kan udvides individuelt
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Reol med galvaniseret hylde som opbevaringsniveauer
  • Samlebrønd
  • 100 mm frihøjde til transport med palleløfter
Spezifikation
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 41,73 tommer.
Længde (metrisk) 1060.00 mm
Bredde (engelsk) 41,73 tommer.
Bredde (metrisk) 1060.00 mm
Højde (engelsk) 78,74 tommer.
Højde (metrisk) 2000.00 mm
Dybde (engelsk) 17.20 tommer.
Dybde (metrisk) 437.00 mm
Vægt (engelsk) 121.25 lb.
Vægt (metrisk) 55 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.