Få mere at vide
asecos™ Rack for farlige stoffer
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
40 L
Vægt (metrisk):
56 kg
59 kg
64 kg
71 kg
90 kg
Beskrivelse
- Galvaniserede stativrammer
- Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
- Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
- Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
- Reolsystemet kan udvides individuelt
- Fladpakke levering med monteringsvejledning
- Forskellige muligheder for lagerniveau
- Polyethylenbrønde med høj modstand mod aggressive kemikalier (såsom syrer og baser)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Materiale | Stål |
| Type | Trommestativ |
| Længde (engelsk) | 41,73 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1060.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 41,73 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1060.00 mm |
| Højde (engelsk) | 78,74 tommer. |
| Højde (metrisk) | 2000.00 mm |
| Vis mere |