Få mere at vide
asecos™ Udtrækkeligt stativ til farlige stoffer
Artikelnummer. 17876526 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
40 l
Vægt (metrisk):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Artikelnummer. 17876526
Brand: asecos™ 27856
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af aggressive kemikalier.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger.
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar.
  • Bæreevne pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt).
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Polyethylen sumpe med høj modstand mod aggressive kemikalier (såsom syrer og baser).
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 51,65 tommer.
Længde (metrisk) 1312.00 mm
Bredde (engelsk) 51,65 tommer.
Bredde (metrisk) 1312.00 mm
Højde (engelsk) 78,74 tommer.
Højde (metrisk) 2000.00 mm
Dybde (engelsk) 25,08 tommer.
Dybde (metrisk) 637.00 mm
Vægt (engelsk) 125.66 lb.
Vægt (metrisk) 57 kg