Få mere at vide
asecos™ Udtrækkeligt stativ til farlige stoffer
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af aggressive kemikalier.
Brand: asecos™ 27864
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Galvaniserede stativrammer
- Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger.
- Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar.
- Bæreevne pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt).
- Fladpakke levering med monteringsvejledning
- Polyethylen sumpe med høj modstand mod aggressive kemikalier (såsom syrer og baser).
Tekniske data
10,6 gal. | |
Stål | |
51,65 tommer. | |
51,65 tommer. | |
78,74 tommer. | |
25,08 tommer. | |
141.09 lb. |
40 L | |
Trommestativ | |
1312.00 mm | |
1312.00 mm | |
2000.00 mm | |
637.00 mm | |
64 kg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Udtrækkeligt stativ til farlige stoffer > Kapacitet: 40 L, Vægt: 64 kg
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion