Få mere at vide
asecos™ Udtrækkeligt stativ til farlige stoffer
Artikelnummer. 17826356 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
40 l
Vægt (metrisk):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vægt (metrisk)
17826356 30 l 49 kg
17856466 30 l 52 kg
17866416 30 l 64 kg
17876526 40 l 57 kg
17866496 40 l 64 kg
17896446 40 l 83 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17826356 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 27854
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af aggressive kemikalier.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger.
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar.
  • Bæreevne pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt).
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Polyethylen sumpe med høj modstand mod aggressive kemikalier (såsom syrer og baser).
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 39,84 tommer.
Længde (metrisk) 1012.00 mm
Bredde (engelsk) 39,84 tommer.
Bredde (metrisk) 1012.00 mm
Højde (engelsk) 78,74 tommer.
Højde (metrisk) 2000.00 mm
Dybde (engelsk) 25,08 tommer.
Dybde (metrisk) 637.00 mm
Vægt (engelsk) 108.03 lb.
Vægt (metrisk) 49 kg