Få mere at vide
asecos™ Udvidelig stativ til farlige stoffer
Artikelnummer. p-200003673 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
40 l
Artikelnummer. 17816446
Brand: asecos™ 27834
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af vandforurenende stoffer med en stålsump på hvert lagerniveau.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • 4 malede bundkar af stål som lagerniveauer
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 51,65 tommer.
Længde (metrisk) 1312.00 mm
Bredde (engelsk) 51,65 tommer.
Bredde (metrisk) 1312.00 mm
Højde (engelsk) 78,74 tommer.
Højde (metrisk) 2000.00 mm
Dybde (engelsk) 17.20 tommer.
Dybde (metrisk) 437.00 mm
Vægt (engelsk) 169.75 lb.
Vægt (metrisk) 77 kg