Få mere at vide
asecos™ Udvidelig stativ til farlige stoffer
Artikelnummer. 17896556 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17896556 205 l
17866526 25 l
17836526 30 l
17826556 32 l
17816436 41 l
17836356 45 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17896556 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 27866
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af brændbare væsker og vandforurenende stoffer.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Galvaniserede riste som lagerniveauer og 1 bundopsamlingsbeholder af galvaniseret stål.
Specifikationer
Kapacitet (engelsk) 54,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 205 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 48,66 tommer.
Længde (metrisk) 1236.00 mm
Bredde (engelsk) 48,66 tommer.
Bredde (metrisk) 1236.00 mm
Højde (engelsk) 82,68 tommer.
Højde (metrisk) 2100.00 mm
Dybde (engelsk) 32,13 tommer.
Dybde (metrisk) 816.00 mm
Vægt (engelsk) 242.51 lb.
Vægt (metrisk) 110 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.