Få mere at vide
asecos™ Udvidelig stativ til farlige stoffer
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
Beskrivelse
- Galvaniserede stativrammer
- Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
- Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
- Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
- Fladpakke levering med monteringsvejledning
- Galvaniserede riste som lagerniveauer og 1 bundopsamlingsbeholder af galvaniseret stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 32 l |
| Materiale | Stål |
| Type | Trommestativ |
| Længde (engelsk) | 39,61 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1006.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 39,61 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1006.00 mm |
| Højde (engelsk) | 78,74 tommer. |
| Højde (metrisk) | 2000.00 mm |
| Vis mere |