Få mere at vide
asecos™ Udvidelig stativ til farlige stoffer
Artikelnummer. 17816436 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
Artikelnummer. 17816436
Brand: asecos™ 27850
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket til farlige stoffer giver opbevaring af brændbare væsker og vandforurenende stoffer.
  • Galvaniserede stativrammer
  • Robust konstruktion på grund af armeringstværstænger
  • Opbevaringsniveauer i intervaller på 25 mm, højdejusterbar
  • Belastningskapacitet pr. opbevaringshylde: 200 kg (jævnt fordelt)
  • Fladpakke levering med monteringsvejledning
  • Galvaniserede riste som lagerniveauer og 1 bundopsamlingsbeholder af galvaniseret stål.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 10,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 41 l
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 51,42 tommer.
Længde (metrisk) 1306.00 mm
Bredde (engelsk) 51,42 tommer.
Bredde (metrisk) 1306.00 mm
Højde (engelsk) 78,74 tommer.
Højde (metrisk) 2000.00 mm
Dybde (engelsk) 20,71 tommer.
Dybde (metrisk) 526.00 mm
Vægt (engelsk) 189.60 lb.
Vægt (metrisk) 86 kg