Få mere at vide
Brady™ Etiketter for farlige stoffer, 76 mm kerne
Artikelnummer. 15941021
Skift visning
Inkluderer:
1 diamant layout
2 diamant layout
3A diamantlayout
3B diamantlayout
4A diamantlayout
4B diamantlayout
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
15941021 1 diamant layout Pakke med 1000
15951021 2 diamant layout Pakke med 1000
15961021 3A diamantlayout Pakke med 1000
15971021 3B diamantlayout Pakke med 1000
15981021 4A diamantlayout Pakke med 1000
15991021 4B diamantlayout Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15941021 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622283
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortrykte bordprinteretiketter til CLP-GHS-farlige stoffer.
  • Leveres med fortrykte røde diamanter
  • Klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel i overensstemmelse med de seneste regler
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Rød på hvid
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polypropylen (B-7594)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Inkluderer 1 diamant layout
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Model- THTCLP-M-L1-7594-1
nr. pr. pakke 1000 Label(s) / Roll
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 115.4 mm
Dimensioner (L x B) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (engelsk) 2,95 tommer
Bredde (metrisk) 75 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 75.00 mm
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Højde (metrisk) 110 mm
Alternativt varenummer THTCLP-M-L1-7594-1