Få mere at vide
3M™ Hazardous Spild Response Kit
Artikelnummer. 17119350
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1040 x 640 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17119350 1040 x 640 mm 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17119350 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100090072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31310.00 DKK
    18795.34 DKK / 1 sæt
    Spare 12514.66 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Sikrer, at alle nødvendige produkter er let tilgængelige, hvis der skulle opstå et spild. Hurtig oprydning af farligt kemikaliespild er afgørende i en nødsituation. Indeholder et udvalg af 3M™ Kemiske sorbenter i forskellige formater, udover at rense poser.
  • Ideel til hurtig oprydning af farlige kemikalier og ikke-aggressive væskespild
  • Designet til at absorbere og indeholde små spild eller lækager
  • Hurtig, effektiv inddæmning og oprydning
  • Let at bortskaffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Spild Respons Kit
Til brug med (applikation) Farlige kemikalier og ikke-aggressive væskespild
Model- HSRK-210
Emballagemængde 1 stk.
Dimensioner (L x B) 1040 x 640 mm
Længde (metrisk) 1040 mm
Bredde (metrisk) 640 mm