Få mere at vide
Brady™ Farlige kemikaliemærker til B30-serien
Artikelnummer. 15931011 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vise:
L3B-layout
L4A-layout
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
15931011 L4A-layout Pakke med 200
15921011 L3B-layout Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15931011 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 121649
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fortrykte GHS/CLP kemiske etiketter til BBP3X, S3XXX og i3300 printere.
  • Permanent akrylklæber
  • Til glatte og strukturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Rød på hvid
Vise L4A-layout
Slutte Glans
Materiale Vinyl (B-7569)
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, identifikation af farekommunikation, elektrisk mærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, BradyPrinter S3000, S3100 og i5300 industrielle etiketprintere
Etiketter pr. række 1
Mængde 200 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +75 °C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 162 mm
Bredde (metrisk) 155 mm
Højde (metrisk) 105 mm
Alternativt varenummer B30-262-7569-CLP4A