Få mere at vide
3M™ Hazard Warning Tape
Artikelnummer. 17267790 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Sort med gule striber
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17267790 Sort med gule striber
17277790 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17267790 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100015263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 DKK
    1814.76 DKK / 24 ruller
    Spare 1405.24 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til afmærkning af farlige områder, udragende udstyr eller forebyggelse af ulykker på fabrikker, lagre og hospitaler.
  • Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
  • Tilpas bagside gør vinyltape ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
  • Gummilim giver god øjeblikkelig vedhæftning på mange overflader
  • Bevarer levende farver over tid for langvarig kvalitet
  • Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
  • Ideel til markering af applikationer i områder med let trafik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 766 i
Dimensioner (L x B) 50 mm x 33 m
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (metrisk) 50 mm
Farve Sort med gule striber