Få mere at vide
Brady™ Faremærkat PIC W009 ISO Sikkerhedssymbol 'Advarsel, biologisk fare' 22 mm x 25 mm
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
Brady Etiketter og labelprintere, uanset om de er bord- eller håndholdte, tilbyder et fuldt udvalg af funktioner og muligheder for at levere høj kvalitet og omkostningseffektiv printning på en komplet materialeserie.
Til identifikation af farlige stoffer (HSID). Sikkerheden på arbejdspladsen er nu blevet vigtigere end nogensinde. Farlige arbejdsstoffer udgør en konstant kilde til fare. Reducer risikoen med disse symboler fra Brady.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010:2011 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Sort på Gul |
| Slutte | Glans |
| Format | Label |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Produkttype | Label |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.