Få mere at vide
New Pig Haz-Mat Pillows
Artikelnummer. p-9565001
Encompass_Preferred
Kapacitet (engelsk):
30 oz.
Størrelse:
8 L x 8 B x 1 tommer H
Vægt (engelsk):
4 pund
7,5 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 12459277
Brand: New Pig PIL302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Tekniske data
Farve Pink
Kapacitet (engelsk) 30 oz.
Kapacitet (metrisk) 8.9 L
Materiale Polypropylene
Type Hazmat Absorbent Pillow
Til brug med (applikation) Quickly diking and stopping the spread of chemical spills, absorbs acids, bases, corrosives
Inkluderer 2 x PIG™ hazmat pillows (PIL306)
Størrelse 8 L x 8 B x 1 tommer H
Dimensioner (L x B x H) 8 x 8 x 1 in. (20.3 x 20.3 x 2.54 cm)
Længde (engelsk) 8 in.
Længde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 8 in.
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 2.54 cm
Vægt (engelsk) 7,5 pund
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.