Få mere at vide
New Pig Haz-Mat Pillows
Kapacitet (engelsk):
30 oz.
Størrelse:
8 L x 8 B x 1 tommer H
Vægt (engelsk):
4 pund
7,5 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
- Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
- Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
- Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
- Can be incinerated after use to reduce waste
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Pink |
| Kapacitet (engelsk) | 30 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 8.9 L |
| Materiale | Polypropylene |
| Type | Hazmat Absorbent Pillow |
| Til brug med (applikation) | Quickly diking and stopping the spread of chemical spills, absorbs acids, bases, corrosives |
| Inkluderer | 2 x PIG™ hazmat pillows (PIL306) |
| Størrelse | 8 L x 8 B x 1 tommer H |
| Dimensioner (L x B x H) | 8 x 8 x 1 in. (20.3 x 20.3 x 2.54 cm) |
| Længde (engelsk) | 8 in. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.