Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HaXS8
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732138
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18732138 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18732138 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4991/2
Chemical dimerizer
HaXS8 is a promotes covalent and irreversible HaloTag™ and SNAP-tag™ substrate dimerization. Cell permeable.
HaloTag is a trademark of Promega Corporation, and SNAP-tag is a trademark of New England BioLabs, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[[4-[[(2-Amino-9-H-purin-6-yl)oxy]methyl]phenyl]methyl]-2-[4-[(18-chloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadec-1yl)oxy]-2,3,5,6-tetrafluorophenoxy]acetamide
CAS 2080306-25-6
Mængde 2 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C35H43ClF4N6O8
Formel vægt 787.2
Produkttype Chelator
For Research Use Only.