Få mere at vide
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Artikelnummer. p-7181277 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15890913
Brand: Applied Biosystems™ GEN076523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This is a coupling reagent for use in peptide synthesis.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Til brug med (applikation) Peptide Synthesis
Produkttype Peptide Synthesis Resin
Mængde 25 g
Forsendelsestilstand Våd is
Form Resin