Få mere at vide
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Til brug med (applikation) | Peptide Synthesis |
| Produkttype | Peptide Synthesis Resin |
| Mængde | 100 g |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Resin |