Få mere at vide
HATU, 97%
Artikelnummer. 13219522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13219522 5 g 5g
13438528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13219522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    892.65 DKK / 5g
    Spare 182.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148893-10-1
Molekylær formel C10H15F6N6OP
Molekylvægt (g/mol) 380.24
MDL nummer MFCD00274639
InChI nøgle JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HATU
Smeltepunkt 189,0 °C til 191,0 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4653
IUPAC navn [(dimethylamino)({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy})methyliden]dimethylazanium; hexafluor-λ5-phosphanuid
Formel vægt 380.23
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HATU
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.