Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hastelloy PT1000 ekstern sonde
Artikelnummer. 15493660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15493660 sonde Hver
1 options
Artikelnummer. 15493660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CIC0001449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    726.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.30 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med:Cimarec og Supernuova Kogeplader og Kogepladeomrørere
Til brug med: Cimarec og Supernuova Kogeplader og Kogepladeomrørere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hastelloy PT1000 ekstern sonde, 0-°400 C, Hastelloy , til alle størrelser af Cimarec+ og SuperNuova+ Kogeplader og kogepladeomrørere
Til brug med (udstyr) Cimarec og Supernuova Kogeplader og Kogepladeomrørere
Temperatur (metrisk) 0 °C til 400 °C
Type sonde
Vise Digital