Description
Hastelloy PT1000 Temperatursonde til brug med Isotemp og Isotemp Avancerede kogeplader og kogepladeomrørere
- Hastelloy PT1000 Temperatursonde
- Temp. Område: 0 til 400 °C
- Kemisk og korrosionsbestandig
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Isotemp Kogeplader og kogepladeomrørere |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C til 400 °C |
| Type | sonde |