Få mere at vide
Hastelloy C∣r gaze, 20 mesh vævet af 0,23 mm (0,009 tommer) diameter tråd
Artikelnummer. 11385247
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385247 75 x 75 mm Hver
11375247 150 x 150 mm Hver
11365247 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040938.FL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Højstyrke, korrosionsbestandig legering
Hastelloy C™ gaze bruges som højstyrke, korrosionsbestandig legering. Det bruges i en række industrier såsom kemisk forarbejdning, rumfart, forureningskontroludstyr, skibsteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hastelloy C™ gauze
Navn note Vævet af 0,23 mm diameter tråd
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Form Trådklæde
MDL nummer MFCD00801065
Synonym Nickel Molybdenum Chromium
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.