Få mere at vide
Hastelloy C∣r gaze, 100 mesh vævet af 0,102 mm (0,004 tommer) dia-tråd
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hastelloy C™ gauze |
| Navn note | Vævet af 0,102 mm (0,004 tommer) diameter tråd |
| Mængde | 300 x 300 mm |
| Maskestørrelse | 100 Mesh |
| Form | Trådklæde |
| MDL nummer | MFCD00801065 |