Få mere at vide
Hastelloy Cr∣gaze, 40 mesh vævet af 0,19 mm (0,0075 tommer) dia-tråd
Artikelnummer. 15447285
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447285 300 x 300 mm Hver
15427285 75 x 75 mm Hver
15437285 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046690.HB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Hastelloy C bruges i forbrændingskamre, varmebehandlingsudstyr, samleringe, forbrændingskamre og udstødningsstabler til højvarmeapplikationer i konventionelle fly og jetfly, rørforbindelser, pumper og ventiler til olieraffinaderi, kemiske og petrokemiske applikationer. Anvendes også i komponenter udsat for røggas eller røggasafsvovlingsanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hastelloy C™ gauze
Navn note 40 mesh vævet af 0,19 mm (0,0075 tommer) diameter tråd
Mængde 300 x 300 mm
Maskestørrelse 40 Mesh
Form Trådklæde
MDL nummer MFCD00801065
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.