Få mere at vide
Hastelloy C™ gaze, 40 mesh vævet fra 0,19 mm (0,0075 in.) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hastelloy C bruges i forbrændingskamre, varmebehandlingsudstyr, samleringe, forbrændingskamre og udstødningsstabler til højvarmeapplikationer i konventionelle fly og jetfly, rørforbindelser, pumper og ventiler til olieraffinaderi, kemiske og petrokemiske applikationer. Anvendes også i komponenter udsat for røggas eller røggasafsvovlingsanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hastelloy C™ gauze |
| Navn note | 40 mesh woven from 0.19mm (0.0075 in.) dia. wire |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 40 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| MDL nummer | MFCD00801065 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |