Få mere at vide
Hashishene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hashishene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-4-10-6-5-8(7-10)9(10,2)3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 136.125 |