Få mere at vide
Thermo Scientific™ Harvestainer™ Microcarrier Separation System
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Harvestainer Microcarrier Separation System er den ideelle løsning til adskillelse af mikrobærerperler under produktion af adherent cellekultur. Systemet Harvestainer er et lukket, engangsbrugssystem, der hjælper med at øge produktudbyttet i forhold til traditionelle metoder, samtidig med at behovet for rengøring på stedet og damp på stedet samt vand til injektion reduceres. Det eliminerer vedligeholdelse af udstyr og reducerer procesvalidering, cyklustider og manuelle endelige dekanteringsprocesser.
Ved mindre eller større anvendelser Harvestainer er systemet ideelt til inline mikrobæreradskillelse. 3 L og 12 L Harvestainer systemerne består af en forudsamlet bioprocesbeholder (BPC) og bakke i en engangsenhed, hvor bakken fungerer som sekundær indkapslingsenhed. 25 L og 50 L Harvestainer systemerne består af en 3D BPC med en tromle som sekundær indeslutningsanordning. Systemet BPC har et dypperør med dyppebrøndsdesign for bedre dræning og minimal manipulation.
- Lukket system
- Skalerbar til både mindre og større applikationer
- Hjælper med at levere høje genopretningsrater
- Inline mikrobæreradskillelse
Anvendelser: Produktion af adherent cellekultur
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Mængde | 12 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Harvestainer |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.