Få mere at vide
Thermo Scientific™ Harvestainer™ Microcarrier Separation System
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
De Thermo Scientific Harvestainer Microcarrier Separation System er den ideelle løsning til adskillelse af mikrobærerperler under adhærent cellekulturproduktion. De Harvestainer system er et lukket engangssystem, der hjælper med at øge produktudbyttet i forhold til traditionelle metoder, samtidig med at det reducerer krav til rengøring på stedet og damp på stedet og brug af vand til injektion. Det eliminerer udstyrsvedligeholdelse og reducerer procesvalideringer, cyklustider og manuelle endelige dekanteringsprocesser.
Til mindre eller større applikationer Harvestainer Systemet er ideelt til in-line mikrobærerseparation. 3 L og 12 L Harvestainer systemer består af en formonteret bioprocesbeholder (BPC ) og bakke i en engangsenhed, hvor bakken fungerer som den sekundære indeslutningsanordning. 25 L og 50 L Harvestainer systemer består af en 3D BPC med en tromle som den sekundære indeslutningsanordning. De BPC har et dykrør med dipbrønddesign for bedre dræning og minimal manipulation.
•Lukket system
• Skalerbar til både mindre og større applikationer
• Hjælper med at levere høje restitutionsrater
• Inline mikrobærerseparation
Ansøgninger
• Adhærent cellekulturproduktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Mængde | 3 L |
| Slange stil | TPE |