Få mere at vide
3M™ Høst RC
Artikelnummer. 17387479 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17387479 10 l
1 options
Artikelnummer. 17387479 Leverandør 3M™ Leverandørnr. EMP533HRC2FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
3M™ Høst RC er den næste generation inden for høst- og klaringsteknologi til kulturer med høj celletæthed.
  • En-trins, engangs chromatografisk klaringsopløsning.
  • Erstatter primære, sekundære og beskyttende membranafklaringstrin.
  • Fjern celler, cellerester og DNA (< 500 ppb) fra den høstede cellekulturvæske.
  • Høj mAb-produktgenvinding (90 til 95%).
  • Forudsigeligt skalerer fra laboratorium til fremstilling.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 24.1 cm
Volumen (metrisk) 10 l
Oversigt Model: BC1020