Description
- Forenkling af høj-celle-densitet cellekultur-væskeklarningsenhedsoperationer.
- Fjern celler, cellerester og DNA
- Optimeret til PCV højdensitets CHO cellekultur (5-8% PCV)
- Udskiftning af primær, sekundær og vagtmembran-klareringstrin.
- Typisk produktgenvinding på 95+% (kapsler)
- Syntetisk kromatografisk høstmedie med kemisk definerede ekstraktibler.
- Forudsigelig skalering fra opdagelse til produktion.
- Lavere samlede produktionsomkostninger sammenlignet med centrifugering og dybdefiltrering.
- Lavere forbrug af buffer og vand sammenlignet med dybdefiltrering.
- Kapsler passer ind i laboratorie- til produktionsskala arbejdsgange.
Specifications
Specifications
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Filterkapsel |
| Materiale (membran) | PES |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 12/Cs. |
| Type | Kromatografifilter |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?