Få mere at vide
Thermo Scientific™ Høst RC Centrat Kromatografisk Clarifier, BC340
Artikelnummer. 31767519 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Kromatografifilter
Artikelnummer. Type
31767519 Kromatografifilter
1 options
Artikelnummer. 31767519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7100290384
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Harvest RC Centrate Chromatographic Clarifier er designet til effektivt at klargøre CHO cellekulturcentrater og er en enkelttrins kromatografiopløsning med et syntetisk fibrøst AEX Q-funktionelt kromatografimedie, der muliggør produktgenvinding på >95 % og reduktion af celleforskydningsrelaterede urenheder.
  • Enkelttrins koncentrationsklarificering for proceskompression og strømlining af procesudvikling.
  • Muliggør risikoreduktion af afklaringsproces, udvikling, skalering og teknologioverførsel for hurtigere hastighed på markedet.
  • Syntetiske, funktionaliserede fibrøse medier giver effektiv fjernelse af opløselige urenheder i koncentrationer, herunder DNA- og celleforskydningsrelateret submikronpartikelreduktion.
  • Forudsigelig ydelsesskalerbarhed for konsekvent koncentrationsklarifikation på forskellige processkalaer.
  • Den enkeltmode elektrostatisk separationsmekanisme og højhastighedsmedier muliggør produktgenvindinger på >95%.
  • Leverer en sammenlignelig spildevandskvalitet med Harvest RC Chromatographic Clarifier for en moderne klaringsplatform.
  • Lavere forbrug af buffer eller vand sammenlignet med dybdefiltrering.
  • Alkaliresistente kapsler til desinfektion før brug.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Filterkapsel
Materiale (membran) Polyamid
Sterilitet Ikke steril
Mængde 1 hv.
Type Kromatografifilter