Få mere at vide
Thermo Scientific™ Høst RC Centrat-kromatografisk Clarifier, BC170
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Enkelttrins koncentrationsklarificering for proceskompression og strømlining af procesudvikling.
- Muliggør risikoreduktion af afklaringsproces, udvikling, skalering og teknologioverførsel for hurtigere hastighed på markedet.
- Syntetiske, funktionaliserede fibrøse medier giver effektiv fjernelse af opløselige urenheder i koncentrationer, herunder DNA- og celleforskydningsrelateret submikronpartikelreduktion.
- Forudsigelig ydelsesskalerbarhed for konsekvent koncentrationsklarifikation på forskellige processkalaer.
- Den enkeltmode elektrostatisk separationsmekanisme og højhastighedsmedier muliggør produktgenvindinger på >95%.
- Leverer en sammenlignelig spildevandskvalitet med Harvest RC Chromatographic Clarifier for en moderne klaringsplatform.
- Lavere forbrug af buffer eller vand sammenlignet med dybdefiltrering.
- Alkaliresistente kapsler til desinfektion før brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Filterkapsel |
| Materiale (membran) | Polyamid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1 hv. |
| Type | Kromatografifilter |