Få mere at vide
Thermo Scientific™ Harvest RC, BT500
Artikelnummer. 31767516 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Kromatografifilter
Artikelnummer. Type
31767516 Kromatografifilter
1 options
Artikelnummer. 31767516 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7100302871
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Harvest Chromatographic RC Clarifier er en enkelttrins engangs kromatografisk klarningsløsning designet til høst og klarning af moderne cellekulturer. Klarning med denne løsning giver færre processeringstrin, højere udbytte samt lavere produktionstid og omkostninger.
  • Forenkling af høj-celle-densitet cellekultur-væskeklarningsenhedsoperationer.
  • Fjern celler, cellerester og DNA
  • Optimeret til PCV højdensitets CHO cellekultur (5-8% PCV)
  • Udskiftning af primær, sekundær og vagtmembran-klareringstrin.
  • Typisk produktgenvinding på 95+% (kapsler)
  • Syntetisk kromatografisk høstmedie med kemisk definerede ekstraktibler.
  • Forudsigelig skalering fra opdagelse til produktion.
  • Lavere samlede produktionsomkostninger sammenlignet med centrifugering og dybdefiltrering.
  • Lavere forbrug af buffer og vand sammenlignet med dybdefiltrering.
  • Kapsler passer ind i laboratorie- til produktionsskala arbejdsgange.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Filterkapsel
Materiale (membran) PES
Sterilitet Ikke steril
Mængde 6/Cs.
Type Kromatografifilter