Description
- Forenkling af høj-celle-densitet cellekultur-væskeklarningsenhedsoperationer.
- Fjern celler, cellerester og DNA
- Optimeret til PCV højdensitets CHO cellekultur (5-8% PCV)
- Udskiftning af primær, sekundær og vagtmembran-klareringstrin.
- Typisk produktgenvinding på 95+% (kapsler)
- Syntetisk kromatografisk høstmedie med kemisk definerede ekstraktibler.
- Forudsigelig skalering fra opdagelse til produktion.
- Lavere samlede produktionsomkostninger sammenlignet med centrifugering og dybdefiltrering.
- Lavere forbrug af buffer og vand sammenlignet med dybdefiltrering.
- Kapsler passer ind i laboratorie- til produktionsskala arbejdsgange.
Specifications
Specifications
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Filterkapsel |
| Materiale (membran) | PES |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1 hv. |
| Type | Kromatografifilter |