Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-polyesteretiketter til M710 og BMP71
Artikelnummer. 17899044 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Form
17899044 9,53 x 25,4 mm Rektangel
17859154 4,75 x 25,4 mm Rektangel
17818944 6,35 x 22,86 mm Rektangel
17848814 6,99 x 25,4 mm Rektangel
17849194 12,7 x 25,4 mm Rektangel
17888864 25,4 x 25,4 mm Firkant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17899044 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173419
På lager
Barskt miljø Multipurpose polyesteretiketter til brug med Brady™ Printere M710 og BMP71 .
  • Permanent polyester (B-423) er ideel til elektronisk printkort og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Driftstemperatur på -70 °C til +110 °C (-94 F °til +230 °F)
  • Brady™ autentiske materialer fungerer problemfrit med Brady printere til forbedret printer- og materialekommunikation, problemfri mobilapp-interaktion og bedre ydeevne og pålidelighed
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (L x B) 9,53 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M7-16-423