Description
- Permanent polyester (B-423) er ideel til elektronisk printkort og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler
- Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
- Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
- Driftstemperatur på -70 °C til +110 °C (-94 F °til +230 °F)
- Brady™ autentiske materialer fungerer problemfrit med Brady printere til forbedret printer- og materialekommunikation, problemfri mobilapp-interaktion og bedre ydeevne og pålidelighed
- Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Show More |