Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-polyesteretiketter med sidehoved til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17801399
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 1,5 tommer
0,75 x 1,63 tommer
1,5 x 0,75 tommer
Farve:
Grøn, Hvid
Sort, Hvid
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Til brug med (udstyr)
17801399 0,75 x 1,63 tommer Sort, Hvid M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17819054 0,75 x 1,5 tommer Grøn, Hvid M710, BMP71
17831599 0,75 x 1,5 tommer Grøn, Hvid M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17831669 0,75 x 1,5 tommer Sort, Hvid M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17851469 1,5 x 0,75 tommer Grøn, Hvid M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17801399 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173862
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Permanent polyester er UL-anerkendt til udendørs brug på glas, hærdet polyesterplast og polyvinylfluoridplast for at understøtte identifikation af solpaneler.
  • Ideel til brug i elektronisk printkort og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og identifikation af solpaneler
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Sort, Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (L x B) 0,75 x 1,63 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 1,63 tommer.
Bredde (metrisk) 41.4 mm
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M6-35-423-PROP