Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktionelle kontinuerlige uigennemsigtige polyesteretiketter til M6/M7-printere
Permanent polyester er ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
393.00 DKK - 443.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
17898994
Dokumentvisning
Brady™
173228
M710, BMP71
393.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17858194
Dokumentvisning
Brady™
174360
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
443.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Servicetemperatur på -70 °C til 110 °C (-94 F °til 230 °F)
  • Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
50 ft.
-94 °F til +230 °F
0,003 tommer.
50 ft.
0,5 tommer
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Glans
Polyester
Ikke steril
Nej
Rektangel
-70 °C til +110 °C
0.076 mm
15.24 m
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.