Få mere at vide
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for M610, M611,and BMP61
Artikelnummer. 31910371
Skift visning
Farve:
White
Yellow
Dimensioner (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
31910371 White 6 x 17 mm
31910380 Yellow 6 x 17 mm
31910368 White 6 x 15 mm
31910404 Yellow 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910371 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 313452
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the M610 / BMP61 / M611
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Klæbende type Permanent Acrylic
Belægning None
Farve White
Slutte Gloss
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-sided
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Component and Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling
Til brug med (udstyr) M610, M611, BMP61
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (L x B) 6 x 17 mm
Længde (engelsk) 16 ft.
Bredde (engelsk) 0.67 in.
Bredde (metrisk) 17 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 17 mm
Højde (engelsk) 0.24 in.
Højde (metrisk) 6 mm
Alternativt varenummer M6-219-423